2,6-Difluoro-4-iodoaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5886-25G PC5886-5G PC5886-100G
APOSPC5886-25GEA 458 DKK
APOSPC5886-25G APOSPC5886-5G APOSPC5886-100G
2,6-Difluoro-4-iodoaniline 98%
2,6-Difluoro-4-iodoaniline
Formel: C₆H₄F₂IN
Smeltepunkt: 77…79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07774189
CAS-nummer: 141743-49-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III