2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5877-1G PC5877-5G PC5877-25G
APOSPC5877-1GEA 197 DKK
APOSPC5877-1G APOSPC5877-5G APOSPC5877-25G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinamide 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Formel: C₇H₄ClF₃N₂O
Smeltepunkt: 198…200 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01862659
CAS-nummer: 386704-05-8