2-Brom-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5873-1G PC5873-25G PC5873-5G
APOSPC5873-1GEA 393 DKK
APOSPC5873-1G APOSPC5873-25G APOSPC5873-5G
2-Brom-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril
2-Brom-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₉H₅BrF₃N
Molekylvægt: 264.04 g/mol
Kogepunkt: 256…266 °C
Massefylde: 1.626 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094308
CAS-nummer: 474024-36-7