2-Brom-4,5-difluoranisol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-4,5-difluoro-2-methoxybenzene
PC5863-25G PC5863-5G PC5863-10G
APOSPC5863-25GEA 436 DKK
APOSPC5863-25G APOSPC5863-5G APOSPC5863-10G
2-Brom-4,5-difluoranisol 97%
2-Brom-4,5-difluoranisol
Formel: C₇H₅BrF₂O
Molekylvægt: 223.02 g/mol
Smeltepunkt: 23…25 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070753
CAS-nummer: 202865-58-5