Perfluoro-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoyl fluoride 90+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC5843-5G PC5843-1G
APOSPC5843-5GEA 1590 DKK
APOSPC5843-5G APOSPC5843-1G
Perfluoro-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoyl fluoride 90+%
Perfluoro-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoyl fluoride
Typically 92%, bal. other HFPO oligomer acid fluorides
Formel: C₁₈F₃₆O₆
Kogepunkt: 231…235 °C
Massefylde: 1,796 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00054661
CAS-nummer: 13252-15-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,II