1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Cyclopropyl 2-Fluorobenzyl ketone
PC5806-5G PC5806-1G
APOSPC5806-5GEA 523 DKK
APOSPC5806-5G APOSPC5806-1G
1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone
1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone
Formel: C₁₁H₁₁FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10687164
CAS-nummer: 150322-73-9