2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC5799-10G PC5799-1G PC5799-5G
APOSPC5799-10GEA 2460 DKK
APOSPC5799-10G APOSPC5799-1G APOSPC5799-5G
2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₆BrF₃O
Kogepunkt: 52 °C/0,03mmHg
Smeltepunkt: 24…32 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094304
CAS-nummer: 54109-16-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,III