3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC5790-1G PC5790-5G
APOSPC5790-1GEA 872 DKK
APOSPC5790-1G APOSPC5790-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel: C₈H₅BrClF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06660311
CAS-nummer: 886503-33-9
UN nummer: 3265
ADR: 8,II