1,1,1,2,2-Pentafluor-3-iodpropan 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5787-1G PC5787-5G
APOSPC5787-1GEA 382 DKK
APOSPC5787-1G APOSPC5787-5G
1,1,1,2,2-Pentafluor-3-iodpropan 97%
1,1,1,2,2-Pentafluor-3-iodpropan
Formel: C₃H₂F₅I
Kogepunkt: 70…71 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00039405
CAS-nummer: 354-69-8
EINECS: 206-568-8