2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl difluoromethyl ether 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Difluoromethyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ether
PC5786F-1G PC5786F-5G
APOSPC5786F-1GEA 1970 DKK
APOSPC5786F-1G APOSPC5786F-5G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl difluoromethyl ether 97%
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl difluoromethyl ether
Formel: C₄H₃F₇O
Kogepunkt: 46 °C
Massefylde: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 56860-81-2