2-Brom-5-fluorkanelsyre 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5783-25G PC5783-5G
APOSPC5783-25GEA 1400 DKK
APOSPC5783-25G APOSPC5783-5G
2-Brom-5-fluorkanelsyre 99%
2-Brom-5-fluorkanelsyre
Formel: C₉H₆BrFO₂
Smeltepunkt: 188…192 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00142878
CAS-nummer: 202865-70-1