(±)-3-Fluoro-α-methylbenzylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-(3-Fluorophenyl)ethanamine
PC5782-1G PC5782-5G
APOSPC5782-1GEA 861 DKK
APOSPC5782-1G APOSPC5782-5G
(±)-3-Fluoro-α-methylbenzylamine 97%
(±)-3-Fluoro-α-methylbenzylamine
Formel: C₈H₁₀FN
Kogepunkt: 145 °C
Massefylde: 1,059 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038308
CAS-nummer: 74788-45-7
UN nummer: 2735
ADR: 8,III