6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC57784-1G PC57784-250MG
APOSPC57784-1GEA 2170 DKK
APOSPC57784-1G APOSPC57784-250MG
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₅F₃OS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11840979
CAS-nummer: 863118-49-4