2-(4-Fluorobenzoyl)-3-(dimethylamino)acrylonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC5774-1G PC5774-250MG
APOSPC5774-1GEA 3220 DKK
APOSPC5774-1G APOSPC5774-250MG
2-(4-Fluorobenzoyl)-3-(dimethylamino)acrylonitrile 95%
2-(4-Fluorobenzoyl)-3-(dimethylamino)acrylonitrile
Formel: C₁₂H₁₁FN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03453098
CAS-nummer: 52200-15-4