Ethyl-3,3,3-trifluoropropionate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC5769-5G PC5769-25G
APOSPC5769-5GEA 1210 DKK
APOSPC5769-5G APOSPC5769-25G
Ethyl-3,3,3-trifluoropropionate 97%
Ethyl-3,3,3-trifluoropropionate
Formel: C₅H₇F₃O₂
Kogepunkt: 78…80 °C/200mmHg
Massefylde: 1,192 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01348113
CAS-nummer: 352-23-8
UN nummer: 3272
ADR: 3,II