2-Fluor-3-pyridinboronsyrepinacolester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluoropyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
PC5755-1G PC5755-25G PC5755-5G
APOSPC5755-1GEA 164 DKK
APOSPC5755-1G APOSPC5755-25G APOSPC5755-5G
2-Fluor-3-pyridinboronsyrepinacolester 98%
2-Fluor-3-pyridinboronsyrepinacolester
Formel: C₁₁H₁₅BFNO₂
Smeltepunkt: 42…45 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06798245
CAS-nummer: 452972-14-4