Pentafluorpropionsyreanhydrid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC5750-100G PC5750-25G
APOSPC5750-100GEA 2740 DKK
APOSPC5750-100G APOSPC5750-25G
Pentafluorpropionsyreanhydrid 99%
Pentafluorpropionsyreanhydrid
Useful derivatising agent of amines, alcohols, etc for Electron-Capture GC detection.
Formel: C₆F₁₀O₃
Kogepunkt: 73…74 °C
Massefylde: 1,571 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000429
CAS-nummer: 356-42-3
EINECS: 206-604-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,II