Methyl3-fluorbenzoat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5734-100G PC5734-25G
APOSPC5734-100GEA 371 DKK
APOSPC5734-100G APOSPC5734-25G
Methyl3-fluorbenzoat 97%
Methyl3-fluorbenzoat
Formel: C₈H₇FO₂
Kogepunkt: 197 °C
Smeltepunkt: –10 °C
Massefylde: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094302
CAS-nummer: 455-68-5