4-fluorsalicylsyre 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Fluoro-2-hydroxybenzoic acid
PC5723-1G PC5723-5G PC5723-10G
APOSPC5723-1GEA 110 DKK
APOSPC5723-1G APOSPC5723-5G APOSPC5723-10G
4-fluorsalicylsyre 99%
4-fluorsalicylsyre
Formel: C₇H₅FO₃
Smeltepunkt: 186…190 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153168
CAS-nummer: 345-29-9
EINECS: 206-459-5