1,5-Dibromo-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5722-1G PC5722-5G
APOSPC5722-1GEA 866 DKK
APOSPC5722-1G APOSPC5722-5G
1,5-Dibromo-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane 97%
1,5-Dibromo-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane
Formel: C₅H₄Br₂F₆
Kogepunkt: 92 °C/47mmHg
Massefylde: 2 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095411
CAS-nummer: 33619-78-2