trans-4-Fluoro-L-proline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5718-100MG PC5718-250MG
APOSPC5718-100MGEA 1760 DKK
APOSPC5718-100MG APOSPC5718-250MG
trans-4-Fluoro-L-proline
trans-4-Fluoro-L-proline
Formel: C₅H₈FNO₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02683982
CAS-nummer: 2507-61-1