5-Cyano-2-fluoro-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5716-100MG PC5716-1G PC5716-250MG
APOSPC5716-100MGEA 1640 DKK
APOSPC5716-100MG APOSPC5716-1G APOSPC5716-250MG
5-Cyano-2-fluoro-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 95%
5-Cyano-2-fluoro-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₁₇BFNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12026087
CAS-nummer: 1150561-55-9