1,1,3,3,3-Pentafluorpropen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5708-100G PC5708-25G PC5708-5G
APOSPC5708-100GEA 9070 DKK
APOSPC5708-100G APOSPC5708-25G APOSPC5708-5G
1,1,3,3,3-Pentafluorpropen 98%
1,1,3,3,3-Pentafluoropropene
Formel: C₃HF₅
Kogepunkt: –21 °C
Smeltepunkt: –153 °C
Massefylde: 1,336 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 690-27-7
EINECS: 211-717-5
UN nummer: 3161
ADR: 2.1,