1-(Difluoromethyl)-4-nitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC57047-1G PC57047-5G
APOSPC57047-1GEA 545 DKK
APOSPC57047-1G APOSPC57047-5G
1-(Difluoromethyl)-4-nitrobenzene
1-(Difluoromethyl)-4-nitrobenzene
Formel: C₇H₅F₂NO₂
Kogepunkt: 80…84 °C/1,5mmHg
Smeltepunkt: 21…26 °C
Massefylde: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 112 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16659620
CAS-nummer: 29848-57-5