2-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC57042-25G PC57042-5G PC57042-100G
APOSPC57042-25GEA 698 DKK
APOSPC57042-25G APOSPC57042-5G APOSPC57042-100G
2-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
2-Bromo-4-chlorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃BrClF₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09839109
CAS-nummer: 1099597-32-6