2,6-Difluor-3-methoxyanilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Amino-2,4-difluoroanisole
PC57026-5G PC57026-1G
APOSPC57026-5GEA 6000 DKK
APOSPC57026-5G APOSPC57026-1G
2,6-Difluor-3-methoxyanilin 98%
2,6-Difluor-3-methoxyanilin
Formel: C₇H₇F₂NO
Molekylvægt: 159.14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04115898
CAS-nummer: 144851-62-7
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III