5-Bromo-1,3-difluoro-2-nitrobenzene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
3,5-Difluoro-4-nitrobromobenzene
PC57010-25G
PC57010-5G
PC57010-10G
APOSPC57010-25GEA
1120
DKK
APOSPC57010-25G
APOSPC57010-5G
APOSPC57010-10G
5-Bromo-1,3-difluoro-2-nitrobenzene 98%
5-Bromo-1,3-difluoro-2-nitrobenzene
Formel:
C₆H₂BrF₂NO₂ Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD12025434 CAS-nummer: 147808-42-2 |