2-(3-Fluorphenyl)ethanol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5701-1G PC5701-25G PC5701-5G PC5701-100G
APOSPC5701-1GEA 110 DKK
APOSPC5701-1G APOSPC5701-25G APOSPC5701-5G APOSPC5701-100G
2-(3-Fluorphenyl)ethanol 98%
2-(3-Fluorphenyl)ethanol
Formel: C₈H₉FO
Kogepunkt: 90 °C/3mmHg
Massefylde: 1,125 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00045998
CAS-nummer: 52059-53-7