3-(Pentafluorophenyl)propionic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC5700-1G PC5700-5G
APOSPC5700-1GEA 1370 DKK
APOSPC5700-1G APOSPC5700-5G
3-(Pentafluorophenyl)propionic acid
3-(Pentafluorophenyl)propionic acid
Formel: C₉H₅F₅O₂
Smeltepunkt: 91…96 °C
Flammepunkt: 107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00020516
CAS-nummer: 2002-92-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,III