2-(Pentafluorophenyl)-2-propanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,3,4,5,6-Pentafluoro-α,α-dimethylbenzenemethanol
PC5699-1G PC5699-5G
APOSPC5699-1GEA 861 DKK
APOSPC5699-1G APOSPC5699-5G
2-(Pentafluorophenyl)-2-propanol 97%
2-(Pentafluorophenyl)-2-propanol
Formel: C₉H₇F₅O
Kogepunkt: 67…68 °C/5mmHg
Smeltepunkt: 78…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039613
CAS-nummer: 715-31-1