2,6-Dimethyl-4-Fluoranilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Fluoro-2,6-xylidine, 4-Fluoro-2,6-dimethylaniline, 2-Amino-5-fluoro-m-xylene
PC5695-1G PC5695-5G PC5695-25G PC5695-100G
APOSPC5695-1GEA 933 DKK
APOSPC5695-1G APOSPC5695-5G APOSPC5695-25G APOSPC5695-100G
2,6-Dimethyl-4-Fluoranilin 98%
2,6-Dimethyl-4-Fluoranilin
Formel: C₈H₁₀FN
Molekylvægt: 139.17 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03792669
CAS-nummer: 392-70-1