Pentafluorophenyl isothiocyanate 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC5692-5G PC5692-100MG PC5692-10G
APOSPC5692-5GEA 2380 DKK
APOSPC5692-5G APOSPC5692-100MG APOSPC5692-10G
Pentafluorophenyl isothiocyanate 96%
Pentafluorophenyl isothiocyanate
Formel: C₇F₅NS
Kogepunkt: 109…110 °C/35mmHg
Massefylde: 1,56 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00041042
CAS-nummer: 35923-79-6
EINECS: 252-791-9
UN nummer: 2922
ADR: 8+6.1,III