3-Amino-6-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5691-1G PC5691-250MG
APOSPC5691-1GEA 2510 DKK
APOSPC5691-1G APOSPC5691-250MG
3-Amino-6-fluoro-1-methyl-1H-indazole
3-Amino-6-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₈FN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11109398
CAS-nummer: 171809-13-5