4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56867-1G PC56867-5G PC56867-25G
APOSPC56867-1GEA 985 DKK
APOSPC56867-1G APOSPC56867-5G APOSPC56867-25G
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrClFO₂
Molekylvægt: 253.46 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16622238
CAS-nummer: 194804-94-9