3,4-Difluorbenzylamin 94%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC56852-100G PC56852-25G
APOSPC56852-100GEA 1090 DKK
APOSPC56852-100G APOSPC56852-25G
3,4-Difluorbenzylamin 94%
3,4-Difluorbenzylamin
Formel: C₇H₇F₂N
Massefylde: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00010145
CAS-nummer: 72235-53-1
UN nummer: 2735
ADR: 8,III