5-fluorsalicylaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
PC5683-100G PC5683-25G PC5683-5G
APOSPC5683-100GEA 1310 DKK
APOSPC5683-100G APOSPC5683-25G APOSPC5683-5G
5-fluorsalicylaldehyd
5-fluorsalicylaldehyd
Formel: C₇H₅FO₂
Kogepunkt: 56 °C/0,75mmHg
Smeltepunkt: 82…85 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01090997
CAS-nummer: 347-54-6