2,3-Difluoro-5-methylbenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC56801-1G PC56801-500MG
APOSPC56801-1GEA 4140 DKK
APOSPC56801-1G APOSPC56801-500MG
2,3-Difluoro-5-methylbenzonitrile 95%
2,3-Difluoro-5-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₅F₂N
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09996953
CAS-nummer: 1003712-18-2