3,5-Difluorthiophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,5-Difluorobenzenethiol, 3,5-Difluorobenzene-1-thiol, 1,3-Difluoro-5-mercaptobenzene
PC5677-1G PC5677-25G PC5677-5G
APOSPC5677-1GEA 175 DKK
APOSPC5677-1G APOSPC5677-25G APOSPC5677-5G
3,5-Difluorthiophenol
3,5-Difluorthiophenol
Formel: C₆H₄F₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06201795
CAS-nummer: 99389-26-1
UN nummer: 1993
ADR: 3,III