4'-Fluor-3'-nitroacetophenon
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5672-25G PC5672-5G
APOSPC5672-25GEA 360 DKK
APOSPC5672-25G APOSPC5672-5G
4'-Fluor-3'-nitroacetophenon
4'-Fluor-3'-nitroacetophenon
Formel: C₈H₆FNO₃
Kogepunkt: 118…120 °C/0,8mmHg
Smeltepunkt: 47…51 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00115369
CAS-nummer: 400-93-1