(Pentafluorphenyl)acetonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl cyanide, 2-(Perfluorophenyl)acetonitrile, Pentafluorobenzyl cyanide, (2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)acetonitrile
PC5660-25G PC5660-5G
APOSPC5660-25GEA 2170 DKK
APOSPC5660-25G APOSPC5660-5G
(Pentafluorphenyl)acetonitril 98%
(Pentafluorphenyl)acetonitril
Formel: (C₆F₅)CH₂CN
Molekylvægt: 207.1 g/mol
Kogepunkt: 107…111 °C/17mmHg
Massefylde: 1.61 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013814
CAS-nummer: 653-30-5
EINECS: 211-498-6
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III