4-Fluorophenylboronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC5659-25G
PC5659-100G
APOSPC5659-25GEA
226
DKK
APOSPC5659-25G
APOSPC5659-100G
4-Fluorophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₂H₁₆BFO₂ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03453665 CAS-nummer: 214360-58-4 |