4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulphur trifluoride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC5654-1G PC5654-25G PC5654-5G
APOSPC5654-1GEA 164 DKK
APOSPC5654-1G APOSPC5654-25G APOSPC5654-5G
4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulphur trifluoride 95%
4-tert-Butyl-2,6-dimethylphenylsulphur trifluoride
Safer alternative to DAST.
Formel: C₁₂H₁₇F₃S
Kogepunkt: 150 °C
Smeltepunkt: 59 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11858620
CAS-nummer: 947725-04-4
UN nummer: 2923
ADR: 8+6.1,I