(2-Fluorphenyl)acetonitril 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Fluorobenzyl cyanide, 2-(2-Fluorophenyl)acetonitrile
PC5652-100G PC5652-500G
APOSPC5652-100GEA 251 DKK
APOSPC5652-100G APOSPC5652-500G
(2-Fluorphenyl)acetonitril 90%
(2-Fluorphenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆FN
Kogepunkt: 235 °C
Massefylde: 1,059 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001897
CAS-nummer: 326-62-5
EINECS: 206-313-0
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III