2,3,4-Trifluorbenzensulfonamid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5647-10G PC5647-1G PC5647-5G
APOSPC5647-10GEA 5730 DKK
APOSPC5647-10G APOSPC5647-1G APOSPC5647-5G
2,3,4-Trifluorbenzensulfonamid
2,3,4-Trifluorbenzensulfonamid
Formel: C₆H₄F₃NO₂S
Smeltepunkt: 110…111 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094300
CAS-nummer: 518070-13-8