Poly(chlorotrifluoroethylen) 800
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5645-1LB PC5645-5LB
APOSPC5645-1LBEA 10640 DKK
APOSPC5645-1LB APOSPC5645-5LB
Poly(chlorotrifluoroethylen) 800
Poly(chlorotrifluoroethylen) 800
Formel: (C₂ClF₃)n
Molekylvægt: 800 g/mol
Smeltepunkt: –129 °C
Massefylde: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 9002-83-9