3-(Trifluormethyl)phenylboronsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (3-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, (3-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, 3-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(3-(trifluoromethyl)phenyl)borane
PC5641-100G PC5641-25G PC5641-5G
APOSPC5641-100GEA 985 DKK
APOSPC5641-100G APOSPC5641-25G APOSPC5641-5G
3-(Trifluormethyl)phenylboronsyre 98%
3-(Trifluormethyl)phenylboronsyre
Formel: C₇H₆BF₃O₂
Molekylvægt: 189.93 g/mol
Smeltepunkt: 162…164 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00151854
CAS-nummer: 1423-26-3