3-((Trifluormethyl)thio)benzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC5639-1G
PC5639-25G
PC5639-5G
APOSPC5639-1GEA
273
DKK
APOSPC5639-1G
APOSPC5639-25G
APOSPC5639-5G
3-((Trifluormethyl)thio)benzoesyre 98%
3-((Trifluormethyl)thio)benzoesyre
Formel:
C₈H₅F₃O₂S Molekylvægt: 222.19 g/mol Smeltepunkt: 71…74 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00236337 CAS-nummer: 946-65-6 |