4-Fluorophenylglyoxal hydrate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5633-1G PC5633-5G PC5633-10G
APOSPC5633-1GEA 164 DKK
APOSPC5633-1G APOSPC5633-5G APOSPC5633-10G
4-Fluorophenylglyoxal hydrate
4-Fluorophenylglyoxal hydrate
Formel: C₈H₇FO₃
Kogepunkt: 115 °C/35mmHg
Smeltepunkt: 80…88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01320770
CAS-nummer: 447-43-8