4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC56322-1G PC56322-250MG PC56322-5G
APOSPC56322-1GEA 872 DKK
APOSPC56322-1G APOSPC56322-250MG APOSPC56322-5G
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₂BrClFN
Molekylvægt: 234.46 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11845913
CAS-nummer: 1160574-68-4
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III