2-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5632-1G PC5632-5G
APOSPC5632-1GEA 164 DKK
APOSPC5632-1G APOSPC5632-5G
2-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 95+%
2-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Formel: C₁₀H₆F₃NO
Smeltepunkt: 198…203 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153196
CAS-nummer: 1701-18-4